Principaux documents
GF36444999
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
powder, 45micron max. particle size, atomized, 100g, 99.999%
Synonyme(s) :
FE236010
1 EA
485,00 $
485,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
485,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
485,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.999%
Forme
powder (atomized)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 364-449-99
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 μm