Principaux documents
GF36156618
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 500 x 500mm, 1.0mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FA140500
1 EA
966,00 $
966,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
966,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
966,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil (annealed)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 361-566-18
Taille × épaisseur
500 mm × 500 mm × 1.0 mm