Principaux documents
GF35225715
Polyamide - Nylon 6, 6 - 30% Carbon Fiber Reinforced
(PA 6, 6 - 30% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, black
Synonyme(s) :
AM396310
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 352-257-15
Poids
200 g
Couleur
black
Taille nominale des granulés
3 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3