Principaux documents
GF11766540
Polyamide - Nylon 6, 6 - 30% Carbon Fiber Reinforced
(PA 6, 6 - 30% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 500 g, black
Synonyme(s) :
AM396310
1 EA
498,00 $
498,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
498,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
498,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 117-665-40
Poids
500 g
Couleur
black
Taille nominale des granulés
3 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Questions
  1. What is the length and diameter of carbon fiber in the pellets
    1 answer
    1. This is a product of Goodfellow. The length and diameter of the carbon fiber used in the preparation of this product has not been deternined.