GF34944532
Polypropylene
(PP), sphere, diam. 3.18 mm, weight 50 pcs, tolerance ±0.05mm
Synonyme(s) :
PP306820
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Produits recommandés
Forme
spheres
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 349-445-32
Diamètre
3.18 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable