Principaux documents
GF68066264
Polypropylene
(PP), sphere, diam. 3.18 mm, weight 100 pcs, tolerance ±0.05mm
Synonyme(s) :
PP306820
1 EA
273,00 $
273,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
273,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
273,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
spheres
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 680-662-64
Diamètre
3.18 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable