Principaux documents
GF34473146
Yttrium oxide
sheet, thickness 0.5 mm, 10 mm diameter
Synonyme(s) :
Y 603010
About This Item
Code UNSPSC :
12352303
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 344-731-46
Diamètre
10 mm
10 mm
Épaisseur
0.5 mm