Principaux documents
GF09142613
Yttrium oxide
sheet, thickness 2.0 mm, 10 mm diameter
Synonyme(s) :
Y 603020
About This Item
Code UNSPSC :
12352303
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 091-426-13
Diamètre
10 mm
10 mm
Épaisseur
2.0 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Questions
  1. Y2O3以外の成分はどれぐらい含まれているのでしょうか?
    1 answer
    1. The purity of the Yttrium oxide is not determined. The full composition of this product is considered proprietary, however no binders are present.