Principaux documents
GF34314757
Constantan- resistance alloy
rod, Cu 55%/Ni 45%, 10 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
CU047925
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 343-147-57
Longueur
100 mm
Diamètre
10 mm