Principaux documents
GF32454996
Chromium
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.95%
Synonyme(s) :
CR006115
1 EA
1 550,00 $
1 550,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 550,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
52.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141709
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 550,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.95%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 324-549-96
Résistivité
12.7 μΩ-cm, 20°C
Poids
50 g
Taille max. des fragments
10 mm
pb
2672 °C (lit.)
Pf
1857 °C (lit.)
Densité
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cr]
InChI
1S/Cr
Clé InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable