GF32221730
Iron
foil, 25mm disks, thickness 0.006mm, 99.85%
Synonyme(s) :
Iron, FE000110
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.85%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 322-217-30
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Diam. × épaisseur
25 mm × 0.006 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N