Principaux documents
GF32069561
Palladium/Silver
foil, Pd 75%/Ag 25%, thickness 0.01 mm, size 25 × 25 mm
Synonyme(s) :
PD030210
1 EA
877,00 $
877,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
877,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
877,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 320-695-61
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
0.01 mm