Principaux documents
GF31721554
Alumina/Silica
fiber, Al2O3 80%/SiO2 20%, tex number 205, length 50 m, filament diameter 0.01mm
Synonyme(s) :
AJ615720
1 EA
749,00 $
749,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
749,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
749,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
fibers
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 317-215-54
Longueur
50 m
Diamètre
0.01 mm , filament diameter