Documents
GF31623005
Nitinol
wire, Ni55%/Ti 45%, 0.125 mm diameter, length 5 m, condition shape-memory alloy
Synonyme(s) :
NI205041
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 316-230-05
Longueur
5 m
Diamètre
0.125 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable