Principaux documents
GF31159324
Brass
tube, Cu 63%/Zn 37%, outside diameter 3.17 mm, length 200 mm, wall thickness 0.455 mm
Synonyme(s) :
CU027510
About This Item
Code UNSPSC :
30102010
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 311-593-24
Longueur
200 mm
D.E.
3.17 mm
Épaisseur de la paroi
0.455 mm