Principaux documents
GF30923681
Aluminum-magnesium alloy, Al95Mg5
200mm tube, 1.73mm outside diameter, 0.075mm wall thickness, 1.58mm inside diameter, as drawn
Synonyme(s) :
AL027110
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 309-236-81
L × épaisseur de paroi
200 mm × 0.075 mm
D.E. × D.I.
1.73 mm × 1.58 mm