Principaux documents
GF30535062
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), rod, diam. 3 mm, L 600 mm
Synonyme(s) :
FP347905
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 305-350-62
Longueur
600 mm
Diamètre
3 mm