Principaux documents
GF30294446
Platinum/Rhodium
wire, Pt 80%/Rh 20%, 0.5 mm diameter, length 0.1 m
Synonyme(s) :
PC115140
1 EA
1 180,00 $
1 180,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 180,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 180,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 302-944-46
Longueur
0.1 m
Diamètre
0.5 mm