Principaux documents
GF30135798
Alumina
fiber, tex number 250, length 20 m, filament diameter 0.01mm
Synonyme(s) :
AL605725
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
fibers
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 301-357-98
Longueur
20 m
Diamètre
0.01 mm , filament diameter