Principaux documents
GF30089628
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.01 mm, L 5 m
Synonyme(s) :
FP301100
1 EA
1 980,00 $
1 980,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 980,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 980,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 300-896-28
Longueur
5 m
Épaisseur
0.01 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. What is the width of the teflon film ??
    1 answer
    1. The product width is 5000 mm.