Principaux documents
GF29509768
Vanadium
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.7+%
Synonyme(s) :
V 006030
1 EA
1 680,00 $
1 680,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 680,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
V
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
50.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141749
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 680,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.7%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 295-097-68
Résistivité
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 μm
pb
3380 °C (lit.)
Pf
1890 °C (lit.)
Densité
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[V]
InChI
1S/V
Clé InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable