GF29391329
Titanium
tube, 1000mm, outside diameter 6.35mm, inside diameter 5.53mm, wall thickness 0.41mm, annealed, 99.6+%
Synonyme(s) :
Titanium, TI007300
About This Item
Essai
99.6%
Forme
tubes
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 293-913-29
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur de paroi
1000 mm × 0.41 mm
D.E. × D.I.
6.35 mm × 5.53 mm
pb
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N