Principaux documents
GF29321030
Silicon
sphere, 0.48 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Synonyme(s) :
SI006805
1 EA
535,00 $
535,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
535,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
28.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141911
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
535,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
spheres
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 293-210-30
Diamètre
0.48 mm
pb
2355 °C (lit.)
Pf
1410 °C (lit.)
Densité
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Si]
InChI
1S/Si
Clé InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable