Principaux documents
GF28780397
Nickel silver alloy, Cu64Ni12Zn24
foil, 2m coil, 0.125mm thickness
Synonyme(s) :
CZ080300
1 EA
1 080,00 $
1 080,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 080,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 080,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 287-803-97
L × épaisseur
2 m × 0.125 mm