Principaux documents
GF28443607
Polybutylene Terephthalate
(PBT), granule, 5 mm nominal granule size, weight 1000 g
Synonyme(s) :
ES346310
1 EA
515,00 $
515,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
515,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
515,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 284-436-07
Poids
1000 g
Taille nominale des granulés
5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable