Principaux documents
GF28171852
Tetrafluoroethylene-Perfluoro(alkoxy vinyl ether)
(alkoxy vinyl ether), (pfa), film, thickness 0.025 mm, size 150 × 150 mm
Synonyme(s) :
FV321025
1 EA
200,00 $
5 EA
844,00 $
10 EA
1 480,00 $
200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
200,00 $
5 EA
844,00 $
10 EA
1 480,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 281-718-52
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
0.025 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3