Principaux documents
GF26445641
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
500mm tube, 7.0mm outside diameter, 1mm wall thickness, 5.0mm inside diameter, annealed
Synonyme(s) :
FA147500
1 EA
436,00 $
436,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
436,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
436,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 264-456-41
L × épaisseur de paroi
500 mm × 1 mm
D.E. × D.I.
7.0 mm × 5.0 mm