Principaux documents
GF26337427
Molybdenum-titanium alloy, Mo90Ti10
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Synonyme(s) :
MO056010
1 EA
947,00 $
947,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
947,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
947,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 263-374-27
Poids
50 g
Taille max. des part.
45 μm