Principaux documents
GF71166977
Titanium-molybdenum alloy, Ti84Mo16
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Synonyme(s) :
TI186010
1 EA
1 550,00 $
1 550,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 550,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 550,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 711-669-77
Poids
200 g
Taille max. des part.
150 μm