Principaux documents
GF26200482
Platinum-rhodium alloy, Pt60Rh40
0.2m wire, 0.8mm diameter, as drawn
Synonyme(s) :
PT285155
1 EA
5 640,00 $
5 640,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
5 640,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
5 640,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 262-004-82
L × diam.
0.2 m × 0.8 mm