Key Documents
GF25240081
Aluminum nickelide
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g
Synonyme(s) :
AL706010
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 252-400-81
Poids
100 g
Taille max. des part.
150 μm