Principaux documents
GF24856061
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 2m coil, 0.125mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
NI030271
1 EA
1 350,00 $
1 350,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 350,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 350,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 248-560-61
Taille × épaisseur
2 m × 0.125 mm