Principaux documents
GF24509055
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
sphere, 10mm diameter, 2.50μm sphericity, precision sphere, grade 100, 100pcs
Synonyme(s) :
FE246880
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
spheres (grade 100)
Qualité
precision sphere
Conditionnement
1 ea of 100 pieces
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 245-090-55
Diamètre
10 mm
sphericity
2.50 μm