GF23776577
Iron
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.05mm, hard, 99.5%
Synonyme(s) :
Iron, FE000260
About This Item
Essai
99.50%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 237-765-77
Résistivité
9.71 μΩ-cm
L × épaisseur
25x25 mm × 0.05 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N