GF23723423
Carbon - Vitreous
rod, 200mm, diameter 1.0mm, glassy carbon
Synonyme(s) :
Carbon - Vitreous, VC007905
About This Item
Produits recommandés
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 237-234-23
L × diam.
200 mm × 1.0 mm
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable