Principaux documents
GF23162442
Quartz - fused
tube, outside diameter 7.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonyme(s) :
SI617150
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 231-624-42
Longueur
100 mm
D.E.
7.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.0 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable