357197
Tungsten
foil, thickness 0.127 mm, ≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
W
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
foil
Résistivité
4.9 μΩ-cm, 20°C
Épaisseur
0.127 mm
Point d'ébullition
5660 °C (lit.)
Pf
3410 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[W]
InChI
1S/W
Clé InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Quantité
100 × 100 mm (approximately 24 g)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.