Principaux documents
GF22869388
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
1000mm rod, 4.0mm diameter
Synonyme(s) :
NI057915
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 228-693-88
L × diam.
1000 mm × 4.0 mm