Principaux documents
GF22399915
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 4mm disks, 0.38mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
CU070475
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
annealed
foil (disks)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 223-999-15
Taille × épaisseur
4 mm × 0.38 mm