Principaux documents
GF21349885
Hafnium
rod, 200mm, diameter 2.0mm, as drawn, 97%
Synonyme(s) :
Hafnium, HF007902
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Hf
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141718
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 213-498-85
Résistivité
29.6 μΩ-cm, 0°C
L × diam.
200 mm × 2.0 mm
pb
4602 °C (lit.)
Pf
2227 °C (lit.)
Densité
13.3 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Hf]
InChI
1S/Hf
Clé InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
GF10570799GF85418792GF18484566
Hafnium rod, 200mm, diameter 2.0mm, as drawn, 97%
GF21349885
Hafnium
Hafnium rod, 100mm, diameter 2.0mm, as drawn, 97%
GF10570799
Hafnium
Hafnium rod, 50mm, diameter 5.0mm, as drawn, 97%
GF85418792
Hafnium
Hafnium rod, 1000mm, diameter 1.6mm, as drawn, 97%
GF18484566
Hafnium
manufacturer/tradename
Goodfellow 213-498-85
manufacturer/tradename
Goodfellow 105-707-99
manufacturer/tradename
Goodfellow 854-187-92
manufacturer/tradename
Goodfellow 184-845-66
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
resistivity
29.6 μΩ-cm, 0°C
resistivity
29.6 μΩ-cm, 0°C
resistivity
29.6 μΩ-cm, 0°C
resistivity
29.6 μΩ-cm, 0°C
density
13.3 g/cm3 (lit.)
density
13.3 g/cm3 (lit.)
density
13.3 g/cm3 (lit.)
density
13.3 g/cm3 (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)