Principaux documents
GF20817198
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 10m length, 0.05mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, polyurethane insulation
Synonyme(s) :
NI095821
1 EA
534,00 $
534,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
534,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
534,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
polyurethane insulation
thermocouple wire
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 208-171-98
Épaisseur de l'isolation
0.005 mm
Fil, L × diam.
10 m × 0.05 mm , conductor diameter
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Application
may be used as one component of a thermocouple