Principaux documents
GF20735153
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.25 mm, length 0.5 m, coil width 50 mm
Synonyme(s) :
FE020277
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 207-351-53
Longueur
0.5 m
Largeur de la bobine
50 mm
Épaisseur
0.25 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy