Principaux documents
GF20112545
Titanium
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99.5%
Synonyme(s) :
TI006020
1 EA
799,00 $
799,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
799,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
47.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141746
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
799,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.5%
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 201-125-45
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
Poids
200 g
Taille max. des part.
150 μm
pb
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N