Documents
GF19590206
Aluminum nickelide
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g
Synonyme(s) :
AL716010
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 195-902-06
Poids
100 g
Taille max. des part.
150 μm