Principaux documents
GF18650123
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 300 x 300mm, 0.15mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FA140230
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil (annealed)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 186-501-23
Taille × épaisseur
300 mm × 300 mm × 0.15 mm