Principaux documents
GF17506357
Alumina
rod, 4.0 mm diameter, length 150 mm
Synonyme(s) :
AL607941
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 175-063-57
Longueur
150 mm
Diamètre
4.0 mm