Principaux documents
GF17288983
Silicon carbide - reaction bonded
sheet, thickness 5 mm, size 50 × 50 mm
Synonyme(s) :
SI643251
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 172-889-83
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
5 mm