Principaux documents
GF17213958
Boron nitride
sheet, thickness 1.0 mm, 13 mm diameter, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 603175
1 EA
676,00 $
676,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
676,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
676,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 172-139-58
Diamètre
13 mm
13 mm
Épaisseur
1.0 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable