Principaux documents
GF16483350
Zirconium-aluminum alloy, Zr90Al10
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Synonyme(s) :
ZR016010
1 EA
2 930,00 $
2 930,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
2 930,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
2 930,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 164-833-50
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 μm