GF15570479
Zinc
wire reel, 0.1m, diameter 6.35mm, 99.99+%
Synonyme(s) :
Zinc, ZN005150
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 487 °C)
Essai
99.99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 155-704-79
Résistivité
5.8 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
0.1 m × 6.35 mm
pb
907 °C (lit.)
Pf
420 °C (lit.)
Densité
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N